Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de iluminación exterior para congelador TSX
Código de producto. 17344650 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para su uso con congeladores TSX400/500
Para su uso con congeladores TSX600/700
Longitud (métrico) exterior:
500 mm
920 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Longitud (métrico) exterior Tamaño de la unidad
17344650 Para su uso con congeladores TSX600/700 920 mm cada uno
17354650 Para su uso con congeladores TSX400/500 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17344650 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSXLBLG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.88€
    465.65€ / paquete de 1
    Ahorro 100.23€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples.
Esta opción de iluminación exterior del congelador TSX proporciona indicaciones de alarma y alertas de seguridad de muestras para proteger sus muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rack
Material de la cabina Plástico
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Para su uso con congeladores TSX600/700
Longitud (imperial) exterior 36 in
Longitud (métrico) exterior 920 mm
Solo compatible con unidades TSX construidas después del 25 de mayo de 2021. Consulte la etiqueta en el lado izquierdo de la cabina TSX para conocer la fecha de fabricación.