Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales de - 86 °C de la serie TSU™
Garantice una protección eficaz y una capacidad óptima de las muestras más críticas con los ultracongeladores verticales de - 86 °C serie TSU™.
Descripción
Garantice una protección eficaz y una capacidad óptima de las muestras más críticas con los ultracongeladores verticales de - 86 °C Thermo Scientific™ serie TSU™. Estos congeladores ofrecen una seguridad y un rendimiento térmico excepcionales a través de la ingeniería de vanguardia.
- La posibilidad de elegir entre cinco capacidades maximiza el almacenamiento de muestras, al tiempo que reduce al mínimo el espacio físico del congelador dentro del laboratorio.
- El modo de alto rendimiento proporciona la variación máxima y la uniformidad de temperatura más ajustadas†: para la mayor parte de las aplicaciones, el modo de ahorro de energía ofrece un control excelente de la temperatura y hasta un 15 % de ahorro en el uso energético en comparación con el modo de alto rendimiento.
- Aumenta la capacidad interna de viales de 5,08 cm (2 pulg) con respecto a la generación anterior de congeladores: obtenga hasta un 76 % más de capacidad con el mismo tamaño gracias a los tubos CryBank de 1 ml†.
- Los cinco tamaños se adaptan a laboratorios de cualquier tamaño y demuestran la capacidad líder del sector respecto a las especificaciones de superficie ocupada‡
- Monitorización continua del estado del congelador y acceso a un registro detallado de actividades
- Obtención, mediante una sencilla descarga, de un informe del registro de actividades actual a una unidad portátil
- Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente, sin CFC / HCFC
- Los compresores de gran eficiencia ofrecen un excepcional rendimiento y fiabilidad
- Intercambiador térmico de placas soldadas para conseguir una transferencia térmica más eficaz; juntas soldadas de inducción para reducir las posibles fugas y mejorar la fiabilidad
- Sistema de gestión de energía que protege frente a muy diversas variaciones de tensión; de fácil acceso a través de la pantalla táctil
- Contactos de telealarma compatibles con sistemas de control y alarmas externos
- Dos puertos de acceso posteriores de 25 mm (1 pulg) permiten el uso de sondas externas o instrumentos.
- Almacenamiento de hasta 15 años de datos de temperatura y actividades en el sistema informático integrado
- Utilice el nuevo puerto USB para descargar datos del registro de actividades y de temperatura del congelador o ajustes de configuración de un congelador a otro
- Proporciona protección antipolvo del condensador para evitar que baje el rendimiento de refrigeración y aumente el riesgo de las muestras
- Almacenamiento de hasta 126 kg (278 libras) de muestras (según modelo de congelador) en cada uno de nuestros estantes de acero inoxidable reforzados
- La junta calefactada 4x7 proporciona cuatro puntos de contacto de seguridad y siete zonas de protección, de manera que maximiza la temperatura de la cabina y elimina la acumulación de escarcha.
- Cuatro puertas interiores aisladas con poliestireno mantienen la temperatura de la cabina durante su apertura e incluyen imanes de tierras raras integrados que eliminan los imanes o mecanismos de cierre expuestos.
- Varias funciones opcionales que incluyen un sistema de reserva de LN2 y CO2 , registrador gráfico, soluciones de gradillas de existencias de acero inoxidable y función de bloqueo sin manos opcional
† En comparación con los modos de alto rendimiento y ahorro de energía
‡ Según los datos de rendimiento internos; Datos del archivo de mayo de 2011