Learn More
Multiroir Controlec™ Carro
Código de producto. 15528943
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1100 x 520 x 1020 mm (total), 504 x 910 mm (bandeja)
1100 x 520 x 950 mm (total), 504 x 910 mm (bandeja)
480 x 800 x 1000 mm (total), 435 x 615 mm (bandeja)
480 x 800 x 950 mm (total), 435 x 615 mm (bandeja)
Color:
Gris claro
Negro
N.º de estantes:
2
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Color N.º de estantes Tamaño de la unidad
15528943 480 x 800 x 950 mm (total), 435 x 615 mm (bandeja) Gris claro 2 cada uno
15548943 480 x 800 x 950 mm (total), 435 x 615 mm (bandeja) Negro 2 cada uno
15558943 480 x 800 x 1000 mm (total), 435 x 615 mm (bandeja) Negro 3 cada uno
15508943 1100 x 520 x 950 mm (total), 504 x 910 mm (bandeja) Negro 2 cada uno
15598933 1100 x 520 x 1020 mm (total), 504 x 910 mm (bandeja) Gris claro 3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15528943 Proveedor Multiroir Controlec™ N.º de proveedor 65005
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los carros de plástico multiuso Multiroir son prácticos y funcionales, ideales para uso general, transporte y desplazamiento de varios artículos por el laboratorio o el espacio de trabajo.
  • Marco de aluminio con asas en cada extremo
  • Disponible en formato de dos o tres bandejas
  • Con ruedas para facilitar la maniobrabilidad
  • Disponible en gris claro o negro
Especificaciones
Color Gris claro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 480 x 800 x 950 mm (total), 435 x 615 mm (bandeja)
Capacidad portante (métrico) 180 kg (total)
Material Marco de aluminio, bandejas de polipropileno
N.º de estantes 2
Material del estante Polipropileno
Tipo de rueda Ruedas con bloqueo