Learn More
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Melting Point | 54°C to 58°C |
| Color | White to Beige |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 90% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 25 g |
| Merck Index | 15, 9896 |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,benzene,chloroform,ether |
| Formula Weight | 722.59 |
| Percent Purity | 90% |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.