Learn More
Trimethoprim, MedChemExpress
Descrizione
Trimethoprim is a bacteriostatic antibiotic and an orally active dihydrofolate reductase inhibitor. Trimethoprim is active against a wide range of Gram-positive and Gram-negative aerobic bacteria. Trimethoprim has the potential for the research of urinary tract infections, Shigellosis and Pneumocystis pneumonia. Trimethoprim can inhibit infection of Influenza A virus in chick embryo when combinated with zinc.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Trimethoprim |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 738-70-5 |
| Color | White |
| Quantity | 5 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H18N4O3 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (172.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC=C(CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)C(N)=N1 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?