Learn More
Thermo Scientific™ Trimethoprim
Trimethoprim, CAS # 738-70-5, is a trimethoxybenzyl-pyrimidine used as an antimicrobial.
38.60€ - 367.00€
| CAS | 738-70-5 |
|---|---|
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.32g/mol |
| Sinónimo | 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 8°C |
| Formato | Powder |
| Para utilizar con (aplicación) | An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme |
| Descripción | White |
| Punto de fusión | 199°C to 203°C |
| Solubilidad | Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15445319
|
Thermo Scientific™
J63053.03 |
1 g |
38.60€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15455319
|
Thermo Scientific™
J63053.06 |
5 g |
95.30€ 85.65€ / 5 g Ahorro 9.65€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15465319
|
Thermo Scientific™
J63053.14 |
25 g |
367.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 738-70-5 | |
| 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine | |
| Powder | |
| White | |
| Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
| 290.32g/mol | |
| 2°C to 8°C | |
| An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme | |
| 199°C to 203°C |
Especificaciones
| White | |
| Powder | |
| 738-70-5 | |
| 290.32g/mol | |
| 199°C to 203°C | |
| 625127 |
| 2°C to 8°C | |
| An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme | |
| C14H18N4O3 | |
| 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine | |
| Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 212-006-2
Recommended Storage : Keep cold
- Trimethoprim
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethoprim