Learn More
Fisherbrand™ Soporte triangular para trípode
Código de producto. 12966916 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm de longitud total
150 mm de longitud total
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12966916 150 mm de longitud total cada uno
11779806 125 mm de longitud total cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12966916
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para hacer frente a las demandas de un laboratorio moderno.
Acero zincado con altura 210mm, patas de 6mm de diámetro.
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 210 mm
Longitud (métrico) 150 mm de longitud total
Tipo de producto Soporte de trípode
Forma Triangular
Acabado Cincado
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.