Learn More
Fisherbrand™ Soporte triangular para trípode
Código de producto. 11779806 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm de longitud total
150 mm de longitud total
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11779806 125 mm de longitud total cada uno
12966916 150 mm de longitud total cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11779806
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para hacer frente a las demandas de un laboratorio moderno.
Acero zincado con altura 210mm, patas de 6mm de diámetro.
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 210 mm
Longitud (métrico) 125 mm de longitud total
Tipo de producto Soporte de trípode
Forma Triangular
Acabado Cincado