Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitado de tres picos
Código de producto. 11799398 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11799398 1000 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 11799398
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mida, mezcle y vierta con facilidad. El vaso de precipitado de tres picos Fisherbrand™ cuenta con una exclusiva forma triangular con tres tapones para vertido sin goteo en cada pico para facilitar el vertido. Cada vaso de precipitado está fabricado con plástico transparente con graduaciones moldeadas fáciles de leer. Disponible en diversos tamaños.
  • Para su uso en la medición y mezcla de ácidos, alcalinos y disolventes de uso común.
  • Cada vaso de precipitados de laboratorio tiene tres muescas para un vertido sin goteo.
  • Graduaciones de fácil lectura en milímetros.
  • Fabricado en plástico de polipropileno transparente y resistente.
  • Apilable y esterilizable en autoclave.
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 115 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para su uso con ácidos, álcalis y disolventes de uso común
Altura (métrico) 145 mm
Incluye Con tres boquillas de vertido sin goteo
Cantidad 100/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Modelo De tres esquinas