Learn More
Fisherbrand™ Cajas de transporte
Código de producto. 15165564 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Claro, azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15165564 Claro, azul cada uno
15155564 Amarillo cada uno
15175564 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15165564
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para el transporte de muestras biológicas y clínicas, así como de instrumentos y productos que desee mantener limpios y secos en condiciones medioambientales de pruebas. La caja de transporte Fisherbrand™ está fabricada con policarbonato y disponible en tres colores para la identificación de usuario/propietario.
  • La junta de silicona impermeable y los cierres de tres pestañas proporcionan un cierre seguro
  • El asa de transporte se pliega perfectamente en el espacio del cuerpo, lo que permite apilar las unidades
  • La tapa se abre hasta 180°, lo que permite un acceso total al contenido y facilita su limpieza
  • Admite tubos de 13 y 16 mm en un OneRack de 72 posiciones, o tamaño/marca similar de gradilla
  • Utilice los separadores suministrados para crear tamaños de compartimento personalizados o utilícelo vacío para transportar productos y equipo de mayor tamaño.
  • Disponible en tres colores para identificarlo por usuario/propietario
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Caja de transporte resistente al agua
Color Claro, azul
Material Policarbonato
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38,6 x 20,8 x 17 cm (15,2 x 8,2 x 6,7 in)
Altura (imperial) 6,7 pulg.
Altura (métrico) 17 cm
Incluye Paquete de 1 (o caja de 12)
Longitud (imperial) 15,2 pulg.
Longitud (métrico) 38,6 cm
Peso (imperial) 3,02 lb
Peso (métrico) 1,36 kg
Anchura (imperial) 8,2 in
Anchura (métrico) 20,8 cm