Learn More
Fisherbrand™ Cajas de transporte
Código de producto. 15155564 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Claro, azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15155564 Amarillo cada uno
15175564 Rojo cada uno
15165564 Claro, azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15155564
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para el transporte de muestras biológicas y clínicas, así como de instrumentos y productos que desee mantener limpios y secos en condiciones medioambientales de pruebas. La caja de transporte Fisherbrand™ está fabricada con policarbonato y disponible en tres colores para la identificación de usuario/propietario.
  • Construcción de policarbonato y disponible en tres colores para la identificación de usuario/propietario
  • La junta de silicona impermeable y los cierres de tres pestañas proporcionan un cierre seguro
  • El asa de transporte se pliega perfectamente en el espacio del cuerpo, lo que permite apilar las unidades
  • La tapa se abre hasta 180°, lo que permite un acceso total al contenido y facilita su limpieza
  • Admite tubos de 13 y 16 mm en un onerack™ de 72 posiciones, o tamaño/marca similar de gradilla
  • Se suministran separadores para crear tamaños de compartimento personalizados o utilícelas vacías para transportar productos y equipo de mayor tamaño
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Caja
Color Amarillo
Material Policarbonato
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,25 x 8,25 x 6,75 pulg (38,73 x 20,95 x 17,14 cm)
Para utilizar con (aplicación) Transporte
Para utilizar con (equipo) Tubos de 13 y 16 mm en gradilla de 72 espacios
Altura (imperial) 6,75 in
Altura (métrico) 17.14 cm
Admite Tubos de 13 a 16 mm en gradilla de 72 espacios
Incluye (3) cierres de tapa, separador, sellado hermético
Longitud (imperial) 15,25 in
Longitud (métrico) 38.73 cm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 8,25 in
Anchura (métrico) 20.95 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.