Learn More
Kartell™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
Código de producto. 10777731
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
120 mm
150 mm
180mm
Diámetro del tubo (métrico):
30 mm
36 mm
43mm
Longitud del tubo (métrico):
27 mm
39 mm
48mm
Capacidad (métrico):
360 ml
730 ml
1290 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Longitud del tubo (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
10777731 150 mm 36 mm 39 mm 730 ml 1 PCS
10524471 180mm 43mm 48mm 1290 ml 1 PCS
10767731 120 mm 30 mm 27 mm 360 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10777731 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0017000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos de polipropileno transparente para polvo Kartell™ se han diseñado para canalizar grandes cantidades de polvos o de otros materiales sólidos o líquidos sin restricciones de caudal, segregación o acumulación de polvos.
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos de polipropileno transparente para polvo Kartell™ se han diseñado para canalizar grandes cantidades de polvos o de otros materiales sólidos o líquidos sin restricciones de caudal, segregación o acumulación de polvos.
  • Lados con ángulo de 60°
  • La acanaladura externa evita el bloqueo por presión
  • Puede utilizarse con líquidos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 150 mm
Capacidad (métrico) 730 ml
Diámetro del tubo (métrico) 36 mm
Material Polipropileno
Ángulo 60°
Esterilizables en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Puede utilizarse con líquidos
Longitud del tubo (métrico) 39 mm