Learn More
Vitlab™ Embudo de polipropileno transparente para polvo
Descripción
- Embudo de polipropileno transparente
- Flujo rápido gracias al ángulo pronunciado de 60°
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 65 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 15 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 68 mm |
| Ángulo | 60° |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para el contacto con alimentos |
| Longitud del tubo (métrico) | 25 mm |