Learn More
Vitlab™ Embudo grande de polipropileno transparente
Código de producto. 15712106
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12500 ml
3200 ml
Diámetro del área superior (métrico):
250 mm
350 mm
Diámetro del tubo (métrico):
30 mm
35 mm
Altura (métrico):
260 mm
440 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15712106 3200 ml 250 mm 30 mm 260 mm paquete de 6
10088550 12500 ml 350 mm 35 mm 440 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15712106 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 41894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.65€
    74.17€ / paquete de 6
    Ahorro 17.48€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. El embudo grande de Polipropileno transparente Vitlab™ es apto para el llenado de grandes cantidades de líquidos.
  • Flujo rápido gracias al ángulo pronunciado de 60°
  • Asa para colgar (el tamaño de 12500ml no tiene asa)
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Accesorios disponibles:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 250 mm
Capacidad (métrico) 3200 ml
Diámetro del tubo (métrico) 30 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 260 mm
Ángulo 60°
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para llenado de grandes cantidades de líquidos
Cantidad 6/paq.