Learn More
Fisherbrand™ Pipetas de transferencia no estériles, LDPE transparente
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Pipeta con perilla integrada que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave.
- El vástago flexible se dobla para extraer muestras de tubos estrechos o pequeños
- Superficie de baja afinidad que reduce la pérdida de células y proteínas valiosas causada por la unión
- Pipetas de plástico blando fabricadas con polietileno de baja densidad (LDPE) no tóxico
- No estériles, transparentes y totalmente reciclables
Especificaciones
Especificaciones
| Material | LDPE |
| Gotas/ml | 20 |
| Graduado | No |
| Cantidad | 100/paq. |
| Estilo de punta | Extra larga |
| Dispensación por volumen (métrico) | Gota de 50 μl |
| Volumen (métrico) | 7 ml |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Tipo | Pipeta de transferencia |