Learn More
Fisherbrand™ Pipetas de transferencia no estériles, LDPE transparente
Código de producto. 13439108 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
3 ml
4 ml
7 ml
10 ml
Gotas/ml:
18
20
25
30
50
Graduado:
No
Sí
Estilo de punta:
Estándar
Extendido
Extra larga
Jumbo
Tubo delgado
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 400
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Gotas/ml Graduado Estilo de punta Tamaño de la unidad
13439108 3 ml 25 Sí Estándar paquete de 500
13469118 1 ml 30 No Estándar paquete de 400
13499108 1 ml 30 Sí Estándar paquete de 500
13439118 1 ml 30 Sí Extendido paquete de 500
13459118 4 ml 30 No Tubo delgado paquete de 500
13459108 4 ml 50 No Estándar paquete de 500
13449108 7 ml 20 No Extra larga paquete de 100
13449118 10 ml 18 No Jumbo paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13439108
Cantidad Precio
1 23.72€ / paquete de 500
10 22.50€ / paquete de 500
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Evitan la contaminación cruzada. Las pipetas de transferencia no estériles, transparentes y de LDPE Fisherbrand™ están fabricadas con un plástico flexible y a prueba de roturas, y se han diseñado para reemplazar las pipetas Pasteur de vidrio. Hay disponibles pipetas graduadas y no graduadas en una amplia gama de tamaños y estilos, incluidos jumbo, tallo delgado y extra largo.
  • Pipeta con perilla integrada que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave.
  • El vástago flexible se dobla para extraer muestras de tubos estrechos o pequeños
  • Superficie de baja afinidad que reduce la pérdida de células y proteínas valiosas causada por la unión
  • Pipetas de plástico blando fabricadas con polietileno de baja densidad (LDPE) no tóxico
  • No estériles, transparentes y totalmente reciclables
Especificaciones
Material LDPE
Gotas/ml 25
Graduado Sí
Graduaciones 0,5 ml
Cantidad 500 Paq.
Estilo de punta Estándar
Dispensación por volumen (métrico) Gota de 40 μl
Volumen (métrico) 3 ml
Longitud (métrico) 155 mm
Tipo Pipeta de transferencia