Learn More
Masterflex™ Tubos de transferencia, C-Flex™, transparentes
Descripción
Satisfacemos las demandas de varios sectores
- Ideales para aplicaciones de uso general, de un solo uso y de trayectoria del líquido extendida
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean apto
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 9,6 mm |
| Longitud global (métrico) | 7,5 m |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria farmacéutica, biotecnología y usos de laboratorio general que requieren alto rendimiento, alternativa económica a la silicona de platino |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Mostrar más |