Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Código de producto. 11793845 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
3 mm
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Longitud global (métrico):
5 m
5 m
25 m
25 m
Tamaño de la unidad:
25 metros
5 metros
cada uno
24 product options available for selection
| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Longitud global (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 11793845 | 6 mm | 9 mm | 5 m | cada uno |
| 11773416 | 10 mm | 14 mm | 25 m | cada uno |
| 11758705 | 1 mm | 3 mm | 25 m | 25 metros |
| 11713855 | 10 mm | 14 mm | 5 m | cada uno |
| 11806303 | 10 mm | 15 mm | 5 m | cada uno |
| 11743845 | 1 mm | 3 mm | 5 m | cada uno |
| 11753845 | 2 mm | 6 mm | 5 m | cada uno |
| 11768705 | 2 mm | 6 mm | 25 m | cada uno |
| 11778705 | 3 mm | 6 mm | 25 m | cada uno |
| 11783845 | 3 mm | 7 mm | 5 m | cada uno |
| 11763845 | 3 mm | 6 mm | 5 m | cada uno |
| 11876293 | 4 mm | 10 mm | 5 m | cada uno |
| 11798705 | 4 mm | 6 mm | 25 m | cada uno |
| 11773845 | 4 mm | 6 mm | 5 m | cada uno |
| 11763406 | 5 mm | 8 mm | 25 m | cada uno |
| 11783855 | 5 mm | 8 mm | 5 m | 5 metros |
| 11886293 | 6 mm | 12 mm | 5 m | cada uno |
| 11723416 | 6 mm | 9 mm | 25 m | cada uno |
| 11743416 | 7 mm | 10 mm | 25 m | cada uno |
| 11733416 | 6 mm | 12 mm | 25 m | cada uno |
| 11703855 | 7 mm | 10 mm | 5 m | cada uno |
| 11753416 | 8 mm | 12 mm | 25 m | cada uno |
| 11793855 | 8 mm | 12 mm | 5 m | cada uno |
| 11763416 | 8 mm | 14 mm | 25 m | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Produktkod.
11793845
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Usar código promocional 28038
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Lägg i varukorgen
59.55 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Lägg i varukorgen
Beskrivning
- Tubos de silicona translúcida
- Conformidad con la FDA (alimentos)
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA, BFR y WRAS |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Para utilizar con | Bombas peristálticas |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia estéril de líquidos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Translúcido |
| Flexibilidad | Los tubos |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Visa mer Visa mindre |
Produkttitel