Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Código de producto. 11763845 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
3 mm
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Longitud global (métrico):
5 m
5 m
25 m
25 m
Tamaño de la unidad:
25 metros
5 metros
cada uno
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
11763845 3 mm 6 mm 5 m cada uno
11773416 10 mm 14 mm 25 m cada uno
11758705 1 mm 3 mm 25 m 25 metros
11713855 10 mm 14 mm 5 m cada uno
11806303 10 mm 15 mm 5 m cada uno
11743845 1 mm 3 mm 5 m cada uno
11753845 2 mm 6 mm 5 m cada uno
11768705 2 mm 6 mm 25 m cada uno
11778705 3 mm 6 mm 25 m cada uno
11783845 3 mm 7 mm 5 m cada uno
11876293 4 mm 10 mm 5 m cada uno
11798705 4 mm 6 mm 25 m cada uno
11773845 4 mm 6 mm 5 m cada uno
11763406 5 mm 8 mm 25 m cada uno
11783855 5 mm 8 mm 5 m 5 metros
11886293 6 mm 12 mm 5 m cada uno
11723416 6 mm 9 mm 25 m cada uno
11793845 6 mm 9 mm 5 m cada uno
11743416 7 mm 10 mm 25 m cada uno
11733416 6 mm 12 mm 25 m cada uno
11703855 7 mm 10 mm 5 m cada uno
11753416 8 mm 12 mm 25 m cada uno
11793855 8 mm 12 mm 5 m cada uno
11763416 8 mm 14 mm 25 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 11763845
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos con bombas peristálticas. Los tubos de silicona translúcida Fisherbrand™ son ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de transferencia de líquidos estériles.
  • Tubos de silicona translúcida
  • Conformidad con la FDA (alimentos)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con Bombas peristálticas
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia estéril de líquidos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C