Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Código de producto. 11756599 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
9 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
11756599 12 mm cada uno
11746599 9 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11756599
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionamos tubos de alta resistencia al desgarro para el laboratorio. Los tubos de silicona translúcidos Fisherbrand™ están disponibles en una amplia gama de tamaños.
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin coloración amarillenta
  • Acabado brillante
  • Excelente calidad
  • Vida útil prolongada en bombas peristálticas
  • Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnoló
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Longitud global (métrico) 4 m