Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona translúcida
Código de producto. 11527672 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4mm
5mm
7mm
9mm
10mm
11mm
15mm
19mm
21mm
23mm
25mm
27mm
29mm
33mm
35mm
37mm
39mm
41mm
45mm
57mm
62mm
67mm
71mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Tamaño de la unidad
11527672 33mm paquete de 2
11507662 10mm paquete de 20
11517662 11mm paquete de 10
11537662 15mm paquete de 10
11557662 19mm paquete de 5
11567662 21mm paquete de 5
11587662 25mm paquete de 2
11577662 23mm paquete de 5
11597662 27mm paquete de 2
11507672 29mm paquete de 2
11537672 35mm cada uno
11547672 37mm cada uno
11557672 39mm cada uno
11567672 41mm cada uno
11587672 45mm cada uno
11547652 4mm paquete de 50
11557652 5mm paquete de 50
11517682 57mm cada uno
11527682 62mm cada uno
11537682 67mm cada uno
11547682 71mm cada uno
11577652 7mm paquete de 50
11597652 9mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 11527672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.84€
    20.55€ / paquete de 2
    Ahorro 6.29€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evita las fugas de productos químicos líquidos o el escape del recipiente.
  • No tóxico, translúcido
  • Escala de temperatura de 60 °C a 200 °C
  • Alta resistencia eléctrica
  • Alta resistencia a muchos productos químicos, incluido el ozono
Especificaciones
Longitud (métrico) 38,5mm
Cantidad 2/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 60C a 200 °C
Color Translúcido
Diameter (Metric) Bottom 33mm
Diámetro del área superior (métrico) 38,5mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón de silicona