Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada al platino translúcidos
Código de producto. 11708118 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
0.8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
4.8mm
6,4 mm
8 mm
12,8 mm
16 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,1 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
8mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
22,4 mm
Longitud global (métrico):
5 m
5 m
25 m
25 m
Tamaño de la unidad:
25 metros
5 metros
cada uno
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
11708118 3,2 mm 6,4 mm 5 m cada uno
11998199 1,6 mm 3,2 mm 5 m 5 metros
11988199 0,5 mm 2,1 mm 5 m 5 metros
11718178 16 mm 22,4 mm 5 m cada uno
11768088 0,8 mm 2,4 mm 25 m cada uno
11788088 1,6 mm 3,2 mm 25 m cada uno
11758088 0.8 mm 2.4 mm 5 m cada uno
11778108 2,4 mm 4 mm 25 m cada uno
11788108 3,2 mm 4,8 mm 5 m cada uno
11718118 3,2 mm 6,4 mm 25 m cada uno
11768128 4,8 mm 8 mm 5 m cada uno
11778128 4.8mm 8mm 25 m 25 metros
11768108 2,4 mm 4 mm 5 m cada uno
11748118 4,8 mm 6,4 mm 5 m cada uno
11708138 6,4 mm 9,6 mm 5 m cada uno
11778148 8 mm 12,8 mm 5 m 5 metros
11718138 6,4 mm 9,6 mm 25 m 25 metros
11758168 12,8 mm 16 mm 5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 11708118
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias. Los tubos de silicona curada al platino translúcidos Fisherbrand™ son inodoros, no tóxicos y ofrecen una excelente resistencia al calor.
  • Translúcido
  • Sin coloración amarillenta
  • No hay subproductos de peróxido
  • Alta resistencia a desgarros de serie
  • Acabado brillante
  • Excelente calidad
  • Altamente hidrófobos
  • Vida útil prolongada en b
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 6,4 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Biología, farmacéutica, biotecnología, aeroespacial, trabajos en caliente
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C