Learn More
Cole-Parmer™ Recipientes para muestras graduados
Código de producto. 11784963 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11784963 120 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 11784963 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0604940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.00€
    75.42€ / paquete de 100
    Ahorro 13.58€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos recipientes resistentes para una gran variedad de aplicaciones de almacenamiento. Los recipientes para muestras graduados Cole-Parmer™ toleran ácidos fuertes, álcalis y la mayoría de disolventes orgánicos.
Los recipientes graduados de polipropileno (PP) son translúcidos, irrompibles y resistentes a productos químicos. La rosca de giro completo ofrece un cierre a prueba de fugas. Elija entre versiones estériles o no estériles; los recipientes estériles se han embolsado individualmente. Los recipientes se suministran con etiquetas de identificación y tapones de HDPE codificados por colores (verde: estériles; blanco: no estériles).
Advertencia: El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos.
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Graduated Sí
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 120 mL
Color del tapón Verde
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Translúcido
Diámetro (métrico) 63,5 mm
Altura (métrico) 76,2 mm
Incluye Tapón de rosca
Cantidad 100/paq.