Learn More
Fisherbrand™ Frascos translúcidos de polietileno de media densidad (MPDE)
Código de producto. 11583242 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11583242 1000 ml paquete de 5
11523242 30 ml paquete de 10
11543242 125 ml paquete de 10
11553242 150 ml paquete de 10
11563242 250 ml paquete de 10
11573242 500 ml paquete de 10
31781819 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11583242
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Utilice estos frascos de uso general para el almacenamiento y el muestreo de líquidos. Los frascos de polipropileno translúcido Fisherbrand™ son a prueba de fugas y ofrecen una excelente resistencia química. Esterilizables en autoclave con tapón afl
  • Frascos de uso general transparentes
  • Tapón de rosca de polipropileno
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones generales de laboratorio
Incluye Tapón de rosca de polipropileno
Material Polietileno de densidad media (MDPE)
N.° por paquete 10/Paq.
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 45 mm
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70/R3
Diámetro (métrico) 90 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Frasco de boca ancha