Learn More
Fisherbrand™ Frascos translúcidos de polietileno de media densidad (MPDE)
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosSpecifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones generales de laboratorio |
| Incluye | Tapón de rosca de polipropileno |
| Material | Polietileno de densidad media (MDPE) |
| N.° por paquete | 10 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 82 mm |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Show More |