Learn More
Fisherbrand™ Frascos translúcidos de polietileno de media densidad (MPDE)
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 ml |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones generales de laboratorio |
| Incluye | Tapón de rosca de polipropileno |
| Material | Polietileno de densidad media (MDPE) |
| N.° por paquete | 5 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 68 mm |
| Tipo de producto | Frasco de uso general |
| Mostrar más |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction