Learn More
Beschreibung
- Esterilizable en autoclave
- Sin coloración amarillenta
- Acabado brillante
- Excelente calidad
- Altamente hidrófobos
- Sin productos derivados del peróxido
- Alta resistencia al desgarro de serie
- Vida útil prolongada en bombas peristálticas
- Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnológicos, aeroespaciales y de alta temperatura
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA, BFR y WRAS |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 12,8 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Diámetro exterior (imperial) | 17,6 mm |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Grosor (métrico) | 2,4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el sector biológico, farmacéutico, biotecnológico, aeroespacial, trabajos en caliente |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Color | Translúcido |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?