Learn More
Fisherbrand™ Tubo de silicona translúcida curada con platino
Código de producto. 11728138 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
6,4mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16,0 mm
16 mm
19,2 mm
Diámetro exterior (imperial):
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Presión máxima:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
1bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Longitud global (métrico):
5 m
25 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 metros
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) unitSize
11728138 6,4mm 11,2 mm 1bar 5 m 1 PCS
11748088 0,5 mm 2,1 mm 2 bar 25 m cada uno
11788168 12,8 mm 17,6 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11708178 16 mm 20,8 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11798108 3,2 mm 4,8 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11758118 4,8 mm 6,4 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11738118 4 mm 5,6 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11798128 6,4 mm 8 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11763974 6 mm 11,9 mm 40 bar 25 m cada uno
11768148 8 mm 11,2 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11788148 8 mm 12,8 mm 1 bar 25 m cada uno
11708158 8 mm 14,4 mm 1,5 bar 25 m cada uno
11773974 8 mm 14,4 mm 35 bar 25 m cada uno
11783974 9,5 mm 15,9 mm 30 bar 25 m cada uno
11728158 9,6 mm 12,8 mm 0,5 bar 25 m cada uno
11748158 9,6 mm 14,4 mm 1 bar 25 m 25 metros
11748168 9,6 mm 16 mm 1 bar 25 m cada uno
11758138 6,4 mm 12,8 mm 1 bar 25 m cada uno
11728178 16,0 mm 22,4 mm 1 bar 25 m cada uno
11708188 19,2 mm 25,4 mm 0,5 bar 25 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 11728138
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionamos una serie de ventajas sobre las siliconas convencionales curadas con peróxido. Fisherbrand™ Los tubos de silicona curada con platino translúcido están disponibles en una amplia gama de tamaños estándar.
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin coloración amarillenta
  • Acabado brillante
  • Excelente calidad
  • Altamente hidrófobos
  • Sin productos derivados del peróxido
  • Alta resistencia al desgarro de serie
  • Vida útil prolongada en bombas peristálticas
  • Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnológicos, aeroespaciales y de alta temperatura
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA, BFR y WRAS
Diámetro interior (métrico) 6,4mm
Diámetro exterior (imperial) 11,2 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Presión máxima 1bar