Learn More
Fisherbrand™ Frascos de LDPE translúcidos
Código de producto. 11553232 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11553232 60 ml paquete de 12
11547443 30 ml paquete de 12
11563232 125 ml paquete de 12
11583232 250 ml paquete de 12
31781812 250 ml -
11593232 500 ml paquete de 12
11513242 1000 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11553232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.30€
    9.25€ / paquete de 12
    Ahorro 1.05€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos para una gran variedad de aplicaciones generales de almacenamiento. Los frascos de HDPE translúcido Fisherbrand™ son a prueba de fugas y ofrecen una buena resistencia química.
  • Frascos de uso general transparentes
  • Tapón de rosca de polipropileno azul
Specifications
Capacidad (métrico) 60 ml
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones generales de laboratorio
Incluye Tapón de rosca de polipropileno
Material Polipropileno
N.° por paquete 10/Paq.
Color del tapón Azul
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 114 mm
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 33/R3
Diámetro (métrico) 36 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Frasco de boca ancha