Learn More
Christeyns™ Bomba de transferencia desde lata
Código de producto. 17809864
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Montaje con tornillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mounting Tamaño de la unidad
17809864 Montaje con tornillos cada uno
1 options
Código de producto. 17809864 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor 441838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00€
    9.19€ / paquete de 1
    Ahorro 0.81€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta bomba de trasiego, para montar en un bidón de 5 L, suministra una cantidad de 20 mL.
  • Se adapta a botellas de hasta 6,25 in de diámetro.
  • Proporciona pulsaciones de 20 ml.
Especificaciones
Tipo de producto Bomba de dosificación
Color Natural
Admite Botellas de hasta 6,25 in de diámetro.
Material Plástico
Mounting Montaje con tornillos
No. of Compartments 1
Product Style Carga superior