Learn More
Ratiolab™ Pipeta Pasteur-Plast Makro
Código de producto. 15253837
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15253837 3 ml 500 PCS
1 options
Código de producto. 15253837 Proveedor Ratiolab™ N.º de proveedor 2600111
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas pipetas para una manipulación de líquidos segura y sencilla. Las pipetas ratiolab™ Pasteur-Plast Makro son inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos. La baja afinidad de la superficie reduce la pérdida de células y proteín
No se puede producir contaminación cruzada ni arrastre para que no sean necesarias tediosas limpiezas. Además, no hay peligro de rotura de vidrio con el consiguiente peligro de fuga de material infeccioso.
  • Nueva bombilla suave y elástica
  • Irrompible, lo que reduce el riesgo de lesiones por vidrio
  • Orificio sin rebabas para una dispensación limpia, precisa y ordenada
  • Graduaciones externas en relieve
  • Sin EEB se puede utilizar para alimentos
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Cantidad 500 Paq.
Volumen (métrico) 3 ml
Tipo Pipeta Pasteur