Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de microtubos TracRack™
Código de producto. 15346548 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Morado
Púrpura claro
Posiciones:
64
64/96
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Posiciones Tamaño de la unidad
15346548 Morado 64 cada uno
15356548 Púrpura claro 64/96 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15346548
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Permite a los usuarios abrir, identificar y eliminar fácilmente solo los segmentos de muestras necesarios. La gradilla de microtubos TracRack™ Fisherbrand™ elimina la molestia de sacar toda la gradilla de muestras del almacenamiento en frío, lo que podría reducir el riesgo de posible contaminación cruzada.
  • Ocho segmentos individuales por caja
  • Los segmentos de tubo están fabricados con polipropileno duradero
  • Ayuda a reducir la posible contaminación cruzada
  • Ahorra un valioso espacio de trabajo y deja más espacio para la manipulación de muestras
  • Impide que las tapas de microcentrífuga abiertas interfieran en otros pocillos
  • Identificación alfanumérica de los pocillos
  • Segmentos de tubo vendidos con caja exterior y tapa
  • Caja exterior TracRack™ fabricada con material de polipropileno de película fina
  • Capacidad de almacenamiento a una temperatura de - 80°C
  • Resistente a la humedad, lo que reduce significativamente la posibilidad de moho
  • Los segmentos extraíbles permiten utilizar la carcasa exterior para el almacenamiento de otros productos de laboratorio pequeños
  • Herméticas a la luz para materiales sensibles a la luz
  • Las cajas de 5,3 cm encajan en gradillas de congelador estándar
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Morado
Admite Tubos (de 1,5 a 2 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 64
Forma Square
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad Non-sterile
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,93 x 13 x 3,5cm
Longitud (métrico) 12,93 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 12,3 cm
Incluye Caja exterior y tapa
Tipo de producto Caja de almacenamiento de microtubos
Estantes None
Altura (métrico) 3,5 cm
matriz, red, conjunto 8 x 8
Anchura (métrico) 13 cm