Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro/Termómetro de registro de datos WiFi TraceableLIVE™ con notificación remota
Código de producto. 15681904 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 0,00°C a 50,00°C
De 0,00°C a 60,00°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15681904 De 0,00°C a 60,00°C cada uno
15671904 De 0,00°C a 50,00°C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15681904
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TraceableLIVE™ Higrómetro/termómetro con registro de datos WiFi ahora GRATIS TraceableLIVE plan de suscripción (para un usuario). Manténgase conectado al laboratorio con su smartphone, tableta u ordenador personal. Vea las temperaturas y humedades actuales, controle los parámetros de alarma, vea el historial de registro de datos y genere informes mediante TraceableLIVE™ aplicación.
  • Monitorice la temperatura, la humedad y mucho más
  • Monitoreo local o remoto; el dispositivo se conecta a WiFi— Los dispositivos se conectan a la red WiFi existente
  • Alertas: alarma de humedad, temperatura, pérdida de conectividad, batería baja
  • Aplicaciones basadas en la nube, lo que significa que no se requiere instalación de software local; web, Android, iOS interfaces
  • Recepción de notificaciones de TEXTO/CORREO ELECTRÓNICO/PUSH en el MÓVIL
  • Transmisión continua de datos& Monitoreo mediante conexión SEGURA encriptada SSL
  • Uso de —escalabilidad ilimitada TraceableLIVE™ en laboratorios individuales o en una red completa de instalaciones
  • Calibración de humedad de múltiples puntos acreditada —trazable a NIST
Nota: Requiere TraceableLIVE™ suscripción.
TraceableLIVE Opciones de suscripción:
  • 15-710-065 Suscripción estándar por 1 año
  • 15-710-066 Suscripción estándar por 2 años
  • 15-710-067 Suscripción Premium por 1 año
  • 15-710-068 Suscripción Premium por 2 años
Especificaciones
Tipo Registrador de datos de higrómetro
Tipo de pantalla Digital
Calibración Calibración de humedad de varios puntos
Tipos de alarma Notificación automática móvil, Correo electrónico, SMS
Software Type Web, Android, Apple IOS
Incluye Sensor de humedad/temperatura con 10 pies. Cable, Guía de inicio rápido, Baterías, Imanes, Velcro , Montaje en pared y Traceable™ Certificado
Interfaz Interfaz de datos basada en la nube
Exactitud (humedad relativa) ±3 % HR [20 a 80] %HR, ±5 % HR de lo contrario
Exactitud (temperatura) ±0,4°C
Rango de humedad Del 0 al 100 %
Resolución (humedad relativa) 0,01%
Resolución de temperatura 0,01°
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,00°C a 60,00°C