Learn More
Fisherbrand™ Termómetros para refrigerador/congelador TraceableLIVE™ con registro de datos por Wi-Fi y notificación remota
Código de producto. 15641904 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
1 frasco & 1 sonda Bullet™
2 frascos (patentados)
2 sondas Bullet™
2 sondas de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15641904 2 sondas de acero inoxidable cada uno
15611904 2 frascos (patentados) cada uno
15621904 1 frasco & 1 sonda Bullet™ cada uno
15631904 2 sondas Bullet™ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15641904
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Dos sondas, una guía de inicio rápido, pilas, imanes, velcro, un soporte de pared y un certificado Traceable™
Una forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a entornos críticos con un teléfono inteligente, una tableta o un ordenador personal.
Al entrar en la aplicación TraceableLIVE™ o en el sitio web Traceablelive.com desde cualquier navegador, el usuario puede ver las temperaturas actuales, controlar los parámetros de alarma, ver el historial de registro de datos, ver y generar informes, y proporcionar a otros miembros del equipo acceso a cualquier equipo TraceableLIVE™ en todo momento.
Características:
  • Controle la temperatura y mucho más de forma local o remota — a través de una red Wi-Fi disponible
  • Alertas: alarma de temperatura, interrupción de conectividad, batería baja
  • Con la interfaz de datos basada en la nube  no se necesita un software local; se pueden visibilizar datos en la Web, Android y Apple iOS
  • Transmisión de datos continua y supervisión mediante una conexión SEGURA cifrada por SSL
  • Recepción de notificaciones de TEXTO/CORREO ELECTRÓNICO/PUSH en el MÓVIL
  • Escalabilidad ilimitada — use TraceableLIVE™ en laboratorios individuales o en toda una red de instalaciones
  • Calibración de la temperatura en varios puntos — trazable al NIST (Instituto de normalización y tecnología estadounidense)
Nota:  Requiere suscripción a TraceableLIVE™ (normalmente comienza a 8,99 $/mes por dispositivo).
Certifications
Incluye un certificado que garantiza la máxima precisión de un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad de las medidas con respecto a las unidades del SI a través del NIST
Especificaciones
Tipo Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos wifi
Tipo de pantalla Digital
Calibración Calibración de temperatura de varios puntos
Tipos de alarma Notificaciones push en el móvil, Correo electrónico, SMS
Software Type Web, Android, Apple IOS
Descripción 2 sondas de acero inoxidable
Incluye 2 sondas de acero inoxidable, guía de inicio rápido, baterías, imanes, Velcro montaje de pared y Traceable™ certificado
Interfaz Interfaz de datos basada en la nube
Exactitud (temperatura) ±0,25°C entre -40 y 60°C, en caso contrario, ±0,50°C
Resolución de temperatura 0,01°
Intervalo de temperatura (imperial) De -58° a +140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +60°C