Learn More
Fisherbrand™ Registro de datos WiFi TraceableLIVE™ de CO2 con notificación remota
Código de producto. 15678085 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Parámetros: CO2 (ambiente), temperatura, humedad
Parámetros: CO2 (externo), temperatura, humedad
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15678085 Parámetros: CO2 (externo), temperatura, humedad cada uno
15668085 Parámetros: CO2 (ambiente), temperatura, humedad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15678085
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TraceableLIVE™ Registro de datos de CO2 WiFi con notificación remota ahora GRATIS TraceableLIVE plan de suscripción (para un usuario). Forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a sus entornos críticos. Manténgase conectado con la supervisión remota segura y en directo dondequiera que vaya.
  • Monitorea de forma remota tus entornos críticos: los dispositivos se conectan al WiFi existente
  • Alertas: límites altos y bajos para parámetros monitorizados, interrupción de la conectividad, batería baja
  • No se requiere instalación de software local; visibilidad de datos activos a través de un navegador web o iOS/Android móvil
  • 15-079-662 y 663: Monitoreo de CO2, temperatura y humedad
  • 15-079-664: Monitoriza la presión barométrica, la temperatura y la humedad
  • Transmisión segura de datos con cifrado SSL
  • Notificaciones de alarma disponibles vía Mobile Push, correo electrónico y SMS mensaje de texto
  • Escalabilidad ilimitada: usar TraceableLIVE™ en entornos individuales o en una red completa de instalaciones
  • Sondas: 15-079-662 incluye un sensor de ambiente; 15-779-663 tiene 1 control remoto de CO2/temperatura/humedad con cable de 3 pies
  • Calibración de múltiples puntos trazable a NIST
  • TraceableLIVE Se requiere suscripción
Una vez finalizada la configuración, puede:
  • Ajustar los parámetros de alarma para el dispositivo de forma remota
  • Ver las condiciones actuales en su laboratorio en cualquier lugar
  • Generar informes de datos en tiempo real
  • Asignar acceso de usuario a todo el equipo
Traceable™ Certificado:Calibración multipunto en un Certificado Trazable numerado individualmente que asegura la precisión de un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad de las mediciones a las unidades del SI a través de NIST u otros institutos nacionales de medición (INM) reconocidos que sean signatarios del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del CIPM.
  • TraceableLIVE Opciones de suscripción:
  • 15-710-065 Suscripción estándar por 1 año
  • 15-710-066 Suscripción estándar por 2 años
  • 15-710-067 Suscripción Premium por 1 año
  • 15-710-068 Suscripción Premium por 2 años
Especificaciones
Tipo Registrador de datos
Tipo de pantalla Digital
Tipos de alarma Sonoro, Visual
Software Type TraceableLIVE
Certificaciones/conformidad De un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 (Cert. n.o 1750.01) acreditado por A2LA
Modelo Parámetros: CO2 (externo), temperatura, humedad
Para utilizar con (aplicación) Calidad del aire, laboratorios respiratorios, investigación de biocombustibles, almacenamiento controlado, invernaderos
Exactitud (humedad relativa) ±3 % HR (de 5 a 75 %) de lo contrario ±5 % HR
Exactitud (temperatura) ±0,4°C
Rango de humedad Del 0 al 100 %
Resolución (humedad relativa) 0,01% de humedad relativa
Resolución de temperatura 0,01°
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) de 0 a 50°C