Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Termómetro de registro de datos de alta temperatura con notificación remota
Código de producto. 16398731 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de sensores:
1 sensor RTD de platino, sonda de acero inoxidable 316
2 sensores RTD de platino, sondas de acero inoxidable 316
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de sensores Tamaño de la unidad
16398731 1 sensor RTD de platino, sonda de acero inoxidable 316 cada uno
16308741 2 sensores RTD de platino, sondas de acero inoxidable 316 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16398731
Fecha estimada de envoi: 18-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Se requiere suscripción a TraceableLIVE
TraceableLIVE™ Termómetro registrador de datos de alta temperatura ahora GRATIS TraceableLIVE plan de suscripción (para un usuario). Sistema de monitoreo con notificaciones para aplicaciones de alta temperatura hasta 300 °C —ideal para entornos de hornos e incubadoras.
Es una forma sencilla, eficaz y fiable de estar conectado a sus entornos críticos, esté donde esté. Con TraceableLIVE™ Siempre estarás conectado a tu laboratorio con tu teléfono inteligente, tableta o computadora personal. Con solo usar el TraceableLIVE™ Con la aplicación o visitando Traceablelive.com en cualquier navegador, podrá ver sus condiciones ambientales actuales, controlar sus parámetros de alarma, ver su historial de registro de datos, ver y ejecutar informes, brindar acceso a otros miembros del equipo y mucho más.
  • Ideal para cualquier entorno de alta temperatura de hasta °300 C (572 °F)
  • El cable metálico puede colocarse en hornos e incubadoras
  • Alertas: alarma de temperatura, interrupción de conectividad, batería baja
  • Conectarse a existente Wi-Fi
  • Aplicaciones basadas en la —nube que no requieren software
  • Recibir Mobil Notificaciones push/correo electrónico/texto
  • Transmisión de datos continua y supervisión mediante una conexión segura cifrada por SSL
  • Calibración de temperatura acreditada en múltiples °puntos (0 °C, 100 °C, 200 °C y 290 °C)— rastreable a NIST
Especificaciones
Tipo Registrador de datos de temperatura
Tipo de pantalla Digital
Memoria de datos Ilimitado en Traceablelive.com
Calibración Calibrado a 0, 100, 200 y 290 °C
Tipos de alarma Sonoro, Visual
Software Type TraceableLIVE
Batería, tipo Alcalinas AAA
Duración de la batería 6 meses
Certificaciones/conformidad NIST, ISO 17025, A2LA
Tipos de sensores 1 sensor RTD de platino, sonda de acero inoxidable 316
Exactitud (temperatura) ± 0,25°C
Resolución de temperatura 0,01°C
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,00° a + 300,00°C
Peso con embalaje (imperial) 0,3 libras