Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura TraceableGO™ con Bluetooth™, calibración y sonda de platino
Shop All Fisherbrand Electrochemistry ProductsDescription
- Información crítica (temperatura, duración del viaje, MÍN./MÁX., nivel de batería y alarmas) mostrada en la pantalla LCD en todo momento. Uso simple con un solo botón.
- Transporte de forma segura reactivos, muestras clínicas, vacunas, productos farmacéuticos y alimentos a cualquier lugar
- Compatible con TraceableGO o TraceableLIVE Aplicaciones móviles:
- Una vez finalizado el viaje, los usuarios pueden exportar los datos
- La aplicación identifica inmediatamente si el contenido ha sufrido condiciones fuera de los parámetros definidos por el usuario
- Compruebe si se ha activado una alarma
- Genere un informe de datos instantáneo
- El dispositivo almacena hasta 90 eventos de alarma, registra lecturas cada 5 minutos de forma predeterminada, o el usuario puede ajustar el intervalo de lectura entre un minuto y una vez cada 12 horas
- La duración del registro es de 227 días (7,5 meses)
- TraceableGO™ Los dispositivos Bluetooth están preprogramados con valores de alarma.
Specifications
Specifications
| Tipo | Registrador de datos de temperatura |
| Tipo de pantalla | LCD con varias líneas |
| Memoria de datos | 64.000 lecturas, 7,5 meses, intervalo de 5 minutos |
| Tipos de alarma | Alto/bajo |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Batería, tipo | 2 AAA |
| Descripción | Termómetro de registro de datos Bluetooth con sonda RTD |
| Incluye | Baterías, montaje en pared, certificado de Traceable™ |
| Canales | 1 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, NIST |
| Show More |
Opción para suscribirse al servicio TraceableLIVE™ basado en la nube para cargar datos en la nube.