Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura TraceableGO™ con Bluetooth™, calibración y sonda para frascos
Código de producto. 16304456 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Memoria de datos:
64.000 lecturas, 7,5 meses, intervalo de 5 minutos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Memoria de datos Tamaño de la unidad
16304456 64.000 lecturas, 7,5 meses, intervalo de 5 minutos cada uno
1 options
Código de producto. 16304456
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acceda fácilmente a los datos desde cualquier ubicación con los registradores de datos Bluetooth™.
  • Información crítica (temperatura, duración del viaje, MÍN./MÁX., nivel de batería y alarmas) mostrada en la pantalla LCD en todo momento. Uso simple con un solo botón.
  • Transporte de forma segura reactivos, muestras clínicas, vacunas, productos farmacéuticos y alimentos a cualquier lugar
  • Compatible con TraceableGO o TraceableLIVE Aplicaciones móviles:
    • Una vez finalizado el viaje, los usuarios pueden exportar los datos
    • La aplicación identifica inmediatamente si el contenido ha sufrido condiciones fuera de los parámetros definidos por el usuario
    • Compruebe si se ha activado una alarma
    • Genere un informe de datos instantáneo
    • El dispositivo almacena hasta 90 eventos de alarma, registra lecturas cada 5 minutos de forma predeterminada, o el usuario puede ajustar el intervalo de lectura entre un minuto y una vez cada 12 horas
    • La duración del registro es de 227 días (7,5 meses)
  • TraceableGO™ Los dispositivos Bluetooth están preprogramados con valores de alarma.
Especificaciones
Tipo Registrador de datos de temperatura
Tipo de pantalla LCD con varias líneas
Memoria de datos 64.000 lecturas, 7,5 meses, intervalo de 5 minutos
Tipos de alarma Alto/bajo
Software Type TraceableLIVE
Batería, tipo 2 AAA
Descripción Termómetro de registro de datos Bluetooth con sonda para frascos
Incluye Baterías, montaje en pared, certificado de Traceable™
Canales 1
Certificaciones/conformidad ISO 17025, NIST
Interfaz Bluetooth
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de temperatura
Exactitud (temperatura) ± 0,3°C
Resolución de temperatura 0,1°
Intervalo de temperatura (imperial) -58 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,9 x 2 x 5,1 cm
Altura (imperial) Cajas de
Altura (métrico) 5.1 cm
Longitud (imperial) 8.9 cm
Longitud (métrico) 3,5 in
Anchura (imperial) 0,8 in
Anchura (métrico) 2 cm
Peso (imperial) 6 oz
Peso (métrico) 0,17 kg
Mostrar más Mostrar menos
Opción para suscribirse al servicio TraceableLIVE™ basado en la nube para cargar datos en la nube.