Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro de registro de datos por Bluetooth TraceableGO™
Código de producto. 15848946 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de alarma:
Temperatura y humedad alta/baja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de alarma Tamaño de la unidad
15848946 Temperatura y humedad alta/baja cada uno
1 options
Código de producto. 15848946
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Baterías, montaje en pared, certificado de Traceable
El higrómetro de registro de datos por Bluetooth TraceableGO™ ofrece toda la información entre destinos
  • Ofrece toda la información entre destinos
  • Información crítica (temperatura, duración del viaje, MÍN/MÁX, nivel de batería y alarmas) se muestra en la pantalla LCD en todo momento
  • Uso sencillo con un solo botón
  • Transporte de forma segura reactivos, muestras clínicas, vacunas, productos farmacéuticos y alimentos a cualquier lugar
  • Compatible con las aplicaciones móviles TraceableGO o TraceableLIVE:
    • Una vez finalizado el viaje, los usuarios pueden exportar los datos
    • La aplicación identifica inmediatamente si el contenido ha sufrido condiciones fuera de los parámetros definidos por el usuario
    • Compruebe si se ha activado una alarma
    • Genere un informe de datos instantáneo
    • El dispositivo almacena hasta 90 eventos de alarma, registra lecturas cada 5 minutos de forma predeterminada, o el usuario puede ajustar el intervalo de lectura entre un minuto y una vez cada 12 horas
    • La duración del registro es de 227 días (7,5 meses)
  • Los dispositivos por Bluetooth TraceableGO™ están preprogramados con valores de alarma
Certifications
ISO 17025, A2LA, NIST
Garantía
1 años desde la fecha de compra
Especificaciones
Tipo Higrómetro de registro de datos
Intervalo de humedad Del 0 al 95%
Resolución 0,001
Exactitud ±3 % de HR, entre el 5 % y el 75 %, ±5 % de HR en caso contrario
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +70 °C
Exactitud de temperatura ±0,4 °C entre -10 °C a +70 C, °de lo contrario ±0,5 °C
Tipos de alarma Temperatura y humedad alta/baja
Batería, tipo 2 AAA
Tipo de pantalla LCD
Memoria 90 eventos de alarma, 65 536 lecturas de temperatura
Tiempo de respuesta 5 s
Intervalo de temperatura (imperial) De -4° a +158 °F
Resolución de temperatura 0,1 °
Longitud (métrico) 8,9 cm
Anchura (métrico) 2,0 cm
Altura (métrico) 5,1 cm
Peso (métrico) 0,17 kg
Para utilizar con (aplicación) Control de temperatura y humedad
Incluye Baterías, montaje en pared, certificado de Traceable™
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST