Learn More
Fisherbrand™ Registradores gráficos de temperatura Traceable™
Código de producto. 11709795 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Registrador de 10 días
Registrador de 40 días
Registrador de 5 días
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11709795 Registrador de 10 días cada uno
11719795 Registrador de 40 días cada uno
15204006 Registrador de 5 días cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11709795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    38.01€ / paquete de 1
    Ahorro 7.19€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un registro permanente, fácil de leer, copiar, enviar por fax, escanear y archivar. Los registradores de temperatura Traceable™ son dispositivos desechables de un solo uso para controlar la temperatura en refrigeradores, salas de suministros, almacenes de alimentos y productos químicos, alojamientos de animales, incubadoras, mercancías en tránsito, cámaras frigoríficas, materiales biológicos y plantas de fabricación.
Proporciona un registro permanente, que es fácil de leer, duplicar, enviar por fax, escanear y archivar.Los registradores gráficos de temperatura Traceable Fisherbrand son registradores desechables de un solo uso para controlar las temperaturas en refrigeradores, salas de suministro, almacenes de alimentos, almacenes de productos químicos, cuartos de animales, incubadoras, mercancías en tránsito, cámaras transitables, materiales biológicos y plantas de fabricación.
  • Caja de plástico ABS resistente a golpes
  • Acabe con los bolígrafos desordenados, los instrumentos caros, el software confuso y la formación
  • Muestre la temperatura tanto en °F como en C° en el gráfico grande de diámetro de 14 cm
  • El motor accionado por batería gira la tabla con una precisión de ± 1 segundo por día
  • El gráfico de fácil lectura muestra la temperatura y la hora/día de la incidencia
  • La ventana transparente del registrador permite ver la temperatura actual y el historial
  • Registros para 5, 10 o 40 días
  • El gráfico, el marcador y la batería están precargados: simplemente tire de la pestaña para comenzar el registro
  • El sellado a prueba de manipulación mantiene la integridad de la unidad y los resultados
  • La caja mide 3,87 × 2,5 × 5,25 pulgadas (An x P x Al) (13,3 × 9,8 × 6,4 cm)
Order Info
Peso: 312 g (11 oz); Medidas de la funda de 13.3 de L x 9.8 de An x 6.4 cm de Al cm (5.25 x 3.87 x 2.5 pulg)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Specifications
Exactitud ± 1°C/± 2°F
Certificaciones/conformidad ISO 17025, NIST
Batería, tipo Alcalinas AA
Tipo de producto Registrador de 10 días
Intervalo de temperatura (imperial) -20°F a +100°F
Altura (imperial) 2,5 in
Altura (métrico) 6,4cm
Incluye Una pila alcalina «AA»”“
Velocidad de rotación 5 días
de TC o de IR Bimetálico
Intervalo de temperatura (métrico) -28° a +38°C
Peso (imperial) 11 oz
Peso (métrico) 312 g
Anchura (imperial) 3,87 in
Anchura (métrico) 9,8cm