Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro/termómetro de impresión Traceable™
Código de producto. 11739835 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
3 x 1,5 x 7,5 pulg (7,6 x 3,8 x 19 cm)
Tipo:
Higrómetro/termómetro de impresión
Altura (métrico):
19 cm
Longitud (métrico):
7,6 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tipo Altura (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11739835 3 x 1,5 x 7,5 pulg (7,6 x 3,8 x 19 cm) Higrómetro/termómetro de impresión 19 cm 7,6 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11739835
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Sondas de humedad/T1 y T2 y cables, soporte de sonda, papel, maletín de transporte, seis pilas AAA y certificado Traceable™
Proporciona resultados de copia impresa permanentes.
Proporciona resultados en papel permanentes. Los higrómetros/termómetros Fisher Scientific™ Traceable™ son unidades fiables que monitorizan la humedad relativa y la temperatura en el laboratorio, en planta y sobre el terreno. Ideales para su uso en campanas de extracción, salas limpias, áreas de almacenamiento de alimentos, fabricación de fármacos, todo tipo de análisis de aire y cámaras climáticas.
  • Imprime automáticamente la humedad/temperatura actuales, la temperatura 2, el punto de rocío, la fecha y la hora en cualquier intervalo programado o con solo pulsar un botón.
  • La impresora se puede programar para imprimir de forma automática y repetida en cualquier incremento de 6 segundos a 59 minutos, 59 segundos.
  • Respuestas en menos 10 de segundos.
  • La hora se muestra en formato de 24 h al minuto.
  • La fuerte caja de plástico ABS es resistente a los productos químicos y a los golpes.
  • La impresora proporciona copias impresas para la estricta documentación de control de calidad de hoy en día.
 Humedad relativa
  • Intervalo: Del 10 al 95 % de HR
  • Resolución del 0,1 %
  • Exactitud: ±3 % de HR en rango medio, 5 % HR en otros puntos
Temperatura T1
  • Intervalo: de - 20 °C a + 60 °C (de - 4 °F a + 140 °F)
  • Resolución de 0,1 °
  • Exactitud:±1°C (± 1,8 °F)
Temperatura T2
  • Intervalo: de - 200 °C a + 1333 °C (de - 328 °F a + 2431 °F)
  • Exactitud: ± 0,2 % de la lectura más 1,8 °C
  • Resolución: 0,1 °C (de - 200° a + 999 °C), 0,1 °F (de - 328° a + 999,9 °F), de lo contrario 1,0°
Información de órdenes
Mide 7,5 x 3 x 1,5 in (19,1 x 7,6 x 3,8 cm). Sonda de humedad, 0,75 in diámetro x 6,25 in L. Peso, 10 oz. Adaptador accesorio para funcionamiento continuo AC disponible (11-661-17C, pedido por separado).
Certifications
Se proporciona un certificado Traceable que acredita la trazabilidad del instrumento a patrones del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST™). Calibrado por un laboratorio ISO™ 17025 acreditado por A2LA™.
Compliance
Conforme a los requisitos federales de las especificaciones CLIA.
Especificaciones
Tipo Higrómetro/termómetro de impresión
Intervalo de humedad Del 30 al 95%
Resolución 0,001
Exactitud Del ±3 al ± 5%
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +60 °C
Exactitud de temperatura ± 0,2 °C
Tipo de pantalla LCD
Material Plástico ABS
Sensores Estado sólido
Intervalo de temperatura (imperial) De -4° a +140 °F
Resolución de temperatura 0,1 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 x 1,5 x 7,5 pulg (7,6 x 3,8 x 19 cm)
Longitud (imperial) 3 in
Longitud del cable (imperial) 4 pies
Longitud de la sonda (imperial) 6,25 pulg
Longitud (métrico) 7,6 cm
Longitud del cable (métrico) 121 cm
Longitud de la sonda (métrico) 15,8 cm
Anchura (imperial) 1.5 pulg
Anchura (métrico) 3,8 cm
Altura (imperial) 7.5 pulg
Altura (métrico) 19 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 0.75 pulg
Diámetro de la sonda (métrico) 1,9 cm
Peso (imperial) 10 oz
Peso (métrico) 0,28 kg
Para utilizar con (aplicación) Ideal para su uso en campanas de extracción, salas limpias, áreas de almacenamiento de alimentos, fabricación de fármacos, todo tipo de análisis de aire y cámaras climáticas. Esta unidad fiable monitoriza la humedad relativa y la temperatura en el laboratorio, en la planta y sobre el terreno.
Incluye Sondas y cables de humedad/T1 y T2, soporte de sonda, papel, maletín de transporte, seis pilas AAA y certificado trazable
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST