Learn More
Fisherbrand™ Termómetros resistentes al agua Traceable™ Precision Lollipop™
Código de producto. 16516820 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Sonda con cable
Sonda integrada
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
16516820 Sonda con cable cada uno
16506820 Sonda integrada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16516820
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este termómetro digital y resistente al agua proporciona resultados en dos segundos.
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
  • La caja resistente al agua, IP64, permite lecturas fiables incluso en entornos húmedos.
  • Recupere rápidamente lecturas mínimas y máximas y cambie entre ellas°F y°C con solo presionar un botón
  • Lea en cualquier posición y condición de iluminación con pantalla retroiluminada que se puede girar hasta 180 grados.°
  • Elija entre un sensor integrado o con cable de 2,7 m
Especificaciones
Tipo Termómetro Lollipop
Resolución 0,1 °C
Exactitud ±0,5 °C, de -20 °C a 200 °C; de lo contrario, ±1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C a +250 °C
Exactitud de temperatura ±1,5 °C
Descripción Sonda con cable
Tipo de pantalla LCD
Intervalo de temperatura (imperial) De -58° a +482 °F
Longitud del cable (imperial) 9 ft.
Longitud de la sonda (imperial) 5 in
Longitud de la sonda (métrico) 12.7 cm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2,54 cm
Altura (imperial) 3 in
Altura (métrico) 7,62 cm
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 0,907 kg
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de temperatura
Incluye Sonda con cable
Certificaciones/conformidad NIST