Learn More
Fisherbrand™ Termómetros resistentes al agua Traceable™ Precision Lollipop™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01)
- La caja resistente al agua, IP64, permite lecturas fiables incluso en entornos húmedos.
- Recupere rápidamente lecturas mínimas y máximas y cambie entre ellas°F y°C con solo presionar un botón
- Lea en cualquier posición y condición de iluminación con pantalla retroiluminada que se puede girar hasta 180 grados.°
- Elija entre un sensor integrado o con cable de 2,7 m
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Termómetro Lollipop |
| Resolución | 0,1 °C |
| Exactitud | ±0,5 °C, de -20 °C a 200 °C; de lo contrario, ±1 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -50 °C a +250 °C |
| Exactitud de temperatura | ±1,5 °C |
| Descripción | Sonda integrada |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -58° a +482 °F |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud de la sonda (imperial) | 8 in |
| Mostrar más |