Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de bolsillo Traceable™
Código de producto. 11759765 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +750°C
N.D.
Intervalo de temperatura (imperial):
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 1382°F)
n.a.
Báscula:
Escala Celsius
Escala Fahrenheit
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Báscula Tamaño de la unidad
11759765 De -50°C a +750°C n.a. Escala Celsius cada uno
15214006 N.D. De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 1382°F) Escala Fahrenheit cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11759765
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para uso en laboratorio, planta y campo. Traceable™ Pocket-Size El termómetro es compatible con todas las sondas tipo K.
  • A prueba de golpes
  • La unidad de bolsillo viene lista para usar y equipada con un amplio intervalo, respuesta rápida y funcionamiento con un solo interruptor
  • Rango: -50° hasta +750 °C/-58° hasta +1382 °F
  • Exactitud: ±1 °C + 0,75% entre 0° y 500 °C (32° y 932 °F); ±1 °C + 1% entre 500° y 750 °C (932° y 1382 °F); -20 ±2 °C; -40 ±4 °C; -50 ±5 °C
  • Resolución: 0,1°
  • Dimensiones: 2,75 x 4,25 x 0,88 in. (69 x 106 x 22 mm)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,25 x 2,75 x 0,75 pulg (10,8 x 7,6 x 1,9 cm)
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorios, plantas y campo
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 1,9 cm
Incluye Sonda tipo K con sensor de cuentas, cable, 4 pies. (1,9 m), Estuche de cuero sintético, Batería de 9 V con vida útil de 150 a 200 horas de uso continuo
Longitud del cable (imperial) 48 pulg
Longitud (métrico) 108 mm
Longitud del cable (métrico) 121,92 cm
Material Plástico
Tipo de sonda Termopar de tipo K
Resolución 1 °C
Peso (imperial) 4 oz
Peso (métrico) 113 g
Anchura (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 4,25 in
Temperatura máxima 750°C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) n.a.
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +750°C
Calibrated Sí
Batería, tipo 9 V
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 7,6 cm
Báscula Escala Celsius