Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de infrarrojos sin contacto Traceable™
Código de producto. 11729785 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20°C a +400°C
De -60°C a +500°C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -4°F a +752°F
De -76° a +932°F
de - 0°F a 788°F
Longitud total (métrico):
152 mm
178 mm
197 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Longitud total (métrico) Tamaño de la unidad
11729785 De -60°C a +500°C De -76° a +932°F 178 mm cada uno
11799775 De -20°C a +400°C de - 0°F a 788°F 152 mm cada uno
11749785 De -20°C a +400°C De -4°F a +752°F 197 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11729785
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los termómetros portátiles miden temperaturas de superficie de infrarrojos con campos de visión de 6:1 a 8:1
Los termómetros portátiles miden temperaturas de superficie de infrarrojos con campos de visión de 6:1 a 8:1. Los termómetros de infrarrojos sin contacto Fisher Scientific™ Traceable™ son ideales para productos derivados del petróleo, componentes electrónicos, plantas y uso sobre el terreno.
  • Si una unidad tiene un campo de visión de 7:1 y el termómetro se sostiene a 35,6 cm de distancia del objeto, lee la emisión de radiación infrarroja procedente de una zona con diámetro de 5,1 cm
  • Cambie para ver las escalas Celsius o Fahrenheit. El rayo láser permite apuntar con precisión a la superficie del objetivo
  • 15-077-57 y 06-664-39 aseguran mediciones exactas gracias al control ajustable que le permite adaptarse a las diferencias en la emisividad de infrarrojos de la superficie de los objetos
  • Muestreo de un segundo, botón de retroiluminación, retención de datos, indicador de batería baja y rangos duales
Nota: No está destinado al uso médico.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Para utilizar con (aplicación) Uso en productos derivados del petróleo, en electrónica, en planta y en campo. (No está destinado al uso médico).
Incluye Dos pilas AAA, muñequera
Longitud total (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 178 mm
Longitud total (métrico) 178 mm
Tiempo de medición 1 sec.
Resolución 1°
Peso (imperial) 6 oz
Peso (métrico) 0,17 kg
Tipo de producto Infrared Thermometer Gun
Temperatura máx. (imperial) 932°F
Temperatura máxima 500°C
Temperatura mín. (imperial) -76 °F
Temperatura mín. (métrico) −60°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -76° a +932°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -60°C a +500°C
Calibrated Sí
Batería, tipo AAA
Exactitud ± 2°C o 2%
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 3.8 cm