Learn More
Fisherbrand™ microanemómetro/termómetro Traceable™
Código de producto. 11774196 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Con pilas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11774196 Con pilas cada uno
1 options
Código de producto. 11774196
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mide la velocidad del aire en cinco valores seleccionables por el usuario: metros por segundo, pies por segundo, millas por hora, kilómetros por hora y nudos. El microanemómetro/termómetro Fisher Scientific Traceable proporciona mediciones ultrarrápidas con actualizaciones de lectura dos veces por segundo.
Mide la velocidad del aire en cinco valores seleccionables por el usuario: metros por segundo, pies por segundo, millas por hora, kilómetros por hora y nudos. El microanemómetro/termómetro Fisher Scientific™ Traceable™ proporciona mediciones ultrarrápidas con actualizaciones de las lecturas dos veces por segundo.
El sencillo funcionamiento con un solo botón elimina la necesidad de consultar las instrucciones.
  • Microdiseño ultracompacto
  • Muestra el flujo de aire máximo y el frío del viento medidos en °F y °C
  • Carcasa de plástico ABS resistente
  • Carcasa de plástico ABS resistente
  • Retroiluminación electroluminiscente
  • Los dígitos LCD de alto contraste y fácil lectura miden 9,52 mm
  • Diseño resistente y fácil de usar
Especificaciones de velocidad del aire:
  • Velocidad del aire máx.: 1792 m/min (5880 pies/min)
  • Mín. Velocidad del aire: 0 m/min (0 pies/min)
  • Resolución de velocidad del aire: 3 cm/s (0,1 pies/s), (0,1 m/s)
  • Precisión de velocidad del aire: ±5 % de la escala completa
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA; indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST.
Especificaciones
Tipo Microanemómetro/termómetro
Exactitud ± 1%
Material del envase Plástico ABS
Tipo de gas Aire
Certificaciones/conformidad Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA; indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST.
Descripción Microanemómetro/termómetro
Dimensiones (L x An) 10,16 x 5,71 cm (4 x 2,25 in)
Pantalla Mide la velocidad del aire en metros/s, pies/s, millas/h, kilómetros/h y nudos
Para utilizar con (aplicación) Mide la velocidad del aire en metros/s, pies/s, millas/h, kilómetros/h y nudos
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10,16 cm
Anchura (métrico) 5,7 cm
máx. (imperial) De -4° a 176 °F
Temperatura (métrico) De -20 °C a +80 °C
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 28,34 g
Anchura (imperial) 2,25 in
Incluye Con pilas