Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de refrigerador/congelador USB con registrador de datos de temperatura ultrabaja Traceable™ Memory-Loc™,
Código de producto. 15580765 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Memory-Loc, 1 sonda
Memory-Loc, 2 sondas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
15580765 Memory-Loc, 1 sonda cada uno
15590765 Memory-Loc, 2 sondas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15580765
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetro de registro de datos que puede usarse en entornos de 21CFR11
Termómetro de registro de datos que puede usarse en entornos que cumplen 21 CFR 11
Los termómetros de registro de datos Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ se pueden usar en entornos que cumplen 21 CFR 11. El termómetro de alta precisión tiene un intervalo de temperatura de -90 °C a 105 °C y una resolución de 0,01, y mantiene una exactitud de ±0,25 °C en todo el intervalo de temperatura. Ideal para monitorizar temperaturas en refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques y estufas microbiológicas.
  • Termómetro de registro de datos con intervalos fijos de tiempo de un minuto
  • Cumple los requisitos de CDC y las recomendaciones adicionales para la monitorización y el almacenamiento de vacunas
  • Se puede utilizar en entornos que cumplen 21 CFR 11, los datos sin procesar se bloquean y no se pueden eliminar ni cambiar en la unidad base
  • Almacena hasta diez eventos de alarma únicos
  • Capacidad de almacenamiento de más de 1 millón de mediciones de temperatura
  • Recuperación de datos sin complicaciones; la unidad puede permanecer en uso mientras se descargan y analizan los datos
  • Indicadores de estado: batería baja, memoria baja, transferencia de datos USB y estado de alarma activa
  • Trazable según NIST para mayor exactitud
  • La caja de plástico ABS resistente a productos químicos de alto impacto mide 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulg)
  • Peso: 5 oz
Alarmas de alta/baja y sellos de hora/fecha
  • La función de seguimiento de alarmas almacena en la memoria cada evento de alarma detallando cuándo se produjo el estado de alarma y cuándo la unidad volvió a estar dentro del rango
  • Los indicadores de estado de alarma incluyen LED visuales, alertas de audio y segmentos de LCD parpadeantes
  • Pueden recuperarse los datos de hasta diez eventos de alarma diferentes, con el evento más actual visible en la pantalla
Transferencia de datos USB
  • Todas las nuevas funciones permiten grabar datos (archivo CSV) para transferencia del termómetro al PC (o Mac™) usando una unidad flash USB (no incluida)
  • No se necesita software para la interfaz del ordenador
  • Cada termómetro tiene una identificación única que permite utilizar varias unidades en la misma ubicación
  • Los datos sin procesar en la unidad no se pueden sobrescribir ni modificar
  • La luz del indicador aparecerá cuando el 95 % de la memoria esté lleno
Funciones de registro de datos
  • Se puede utilizar en entornos que requieran el cumplimiento de la normativa 21 CFR 11
  • El termómetro registra dos años de mediciones con un intervalo de registro de un minuto
  • El dispositivo detendrá la grabación cuando el almacenamiento esté lleno y no sobrescribirá datos grabados
  • Los datos no se pueden eliminar de la memoria una vez almacenados
Especificaciones
  • Escala de temperatura: De -90 °C a 105 °C
  • Resolución de temperatura: 0,01°
  • Exactitud: ±0,2 °C
  • Puntos de calibración: -80 °C, -40 °C, 0 °C y 100 °C
  • Número de pieza 15-079-622 incluye (1) sonda de acero inoxidable 316 con sensor de temperatura de resistencia de platino
  • Número de pieza 15-079-623 incluye (2) sondas de acero inoxidable 316 con sensores de temperatura de resistencia de platino
Especificaciones
Tipo Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos
Tipo de pantalla LCD
Calibración Calibrado
Tipos de alarma LED visual, alerta sonora, segmento de LCD parpadeante, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante
Software Type TraceableLIVE
Interfaz USB
Modelo Memory-Loc, 1 sonda
Tipos de sensores Sensor de frasco para regulación de temperatura, RTD de platino
Exactitud (temperatura) ± 0,2°C
temp De -90°C a 105°C
Resolución de temperatura 0,01°
Intervalo de temperatura (imperial) -130°F to 221°F
Intervalo de temperatura (métrico) -90°C a +105°C