Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro/termómetro con memoria Traceable™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tipo | Higrómetro/termómetro con memoria |
| Intervalo de humedad | Del 10 al 95% |
| Resolución | 0,001 |
| Exactitud | ±2% |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +50 °C |
| Tipos de alarma | Alarma sonora programable |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Material | Plástico ABS |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7,12 x 2,75 x 1,25 pulg (18 x 7 x 3 cm) |
| Longitud (imperial) | 7,12 in |
| Mostrar más |