Description
Cronómetros digitales con selección de seis colores translúcidos: código de color según una prueba o instrumento específico.—El cronómetro caleidoscópico Fisherband Traceable muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, AM/PM, fecha y día de la semana.
- Intervalo del temporizador: 24 hora con resolución de 0,01 segundos durante los primeros 30 minutos, 1 segundo a partir de ahí; precisión del 0,01 %
- Única acción, tiempo límite, temporización y dividida acumulativa
- Alarma de hora del día
- El “clic” sonoro y sensible al tacto proporciona una acción positiva
- Dígitos de LCD de 0,64 cm (0,25 in) de altura
- Dimensiones: 5,1 × 5,7 × 1,3 cm (2L × 2,25W × 0,5 in de altura)
- Peso: 1 oz (28,4 g)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cronómetro digital |
| Intervalo de tiempo | 24 h |
| Alarms | Sonoro |
| Exactitud | 0,0001 |
| Resolución | 0,01 s |
| Pantalla | LCD |
| Color | Amarillo amanecer |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 pulg) |
| Longitud (imperial) | 2 pulg |
| Longitud (métrico) | 5,1 cm |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.