Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de refrigerador/congelador USB con registrador de datos de temperatura ultrabaja Traceable™Excursion-Trac™,
Código de producto. 15570765 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Modelo:
Excursion-Trac, 1 sonda
Excursion-Trac, 2 sondas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15570765
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Termómetro, adaptador de CA, 2 sondas de acero inoxidable con sensor RTD de platino.
Termómetro de registro de datos con intervalos de tiempo definidos por el usuario
Los termómetros de registro de datos Fisher Scientific™ Traceable ™ Excursion-Trac™ son ideales para monitorizar temperaturas de refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques y estufas microbiológicas. Con intervalos de tiempo definidos por el usuario.
El termómetro de alta precisión tiene un intervalo de temperatura de -90 a +105 °C y una resolución de 0,01, y mantiene una exactitud de ±0,25 °C en todo el intervalo de temperatura.
  • Almacena hasta diez eventos de alarma únicos
  • Cumple con los requisitos actuales de los CDC para el almacenamiento y control de vacunas
  • La estructura cíclica de la memoria mantiene las 525.600 observaciones de temperatura más recientes
  • La memoria se puede borrar desde la unidad después de descargar los datos a una memoria USB
  • Recuperación de datos sin complicaciones; la unidad puede permanecer en uso mientras se descargan y analizan los datos
  • Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos USB y estado de alarma activa
  • Traceable según NIST para mayor exactitud
  • La caja de plástico ABS resistente a productos químicos de alto impacto mide 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulg)
  • Capacidad de registro de datos: 525.600 observaciones de temperatura
  • Peso: 5 oz
Alarmas Hi/Lo y la función de seguimiento de alarmas de fecha y hora
  • almacena en la memoria cada evento de alarma detallando cuándo se produjo el estado de alarma, así como cuándo volvió la unidad a estar dentro del rango
  • Los indicadores de estado de alarma incluyen LED visuales, alertas de audio y segmentos de LCD parpadeantes
  • Pueden recuperarse los datos de hasta diez eventos de alarma diferentes, con el evento más actual visible en la pantalla
Transferencia de datos por USB
  • La nueva función permite grabar datos (archivo CSV) para ser transferidos del termómetro al PC o Mac™ usando una unidad flash USB (no incluida)
  • No se necesita software para la interfaz del ordenador
  • Cada termómetro tiene una identificación única que permite utilizar varias unidades en la misma ubicación
Características de registro de datos
  • Supervise las lecturas durante la noche, los fines de semana o durante cualquier período de tiempo con registro continuo de datos
  • Intervalo de registro de datos definido por el usuario de una observación/minuto a una observación/24 horas
  • La capacidad de memoria mantiene un año de datos registrados cuando se utilizan intervalos de un minuto y más tiempo cuando se utilizan intervalos más grandes
Características de la sonda en frasco
  • Las sondas de frasco se sellan en un frasco en miniatura (1 x 2,5 pulg) lleno de glicol no tóxico
  • La solución es GRAS (generalmente reconocida como segura) por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)
  • Elimina las preocupaciones por contacto incidental con alimentos o agua potable
  • El sensor de frasco tamponado para temperatura elimina los cambios rápidos cuando la puerta del refrigerador está abierta
  • Ideal para el uso en la monitorización de las condiciones de almacenamiento de las vacunas u otras muestras importantes
Nota: Las baterías se han diseñado como alimentación de reserva y duran 7 días. Esta unidad se suministra de serie con un adaptador de alimentación de CA, que se recomienda para el uso estándar.
  • Escala de temperatura: De -90 °C a 105 °C (de -130 °F a 221 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,01°
  • Exactitud: ± 0,2 °C
  • Puntos de calibración: -80 °C, -40 °C, 0 °C y 100 °C
  • Número de pieza 15-079-624 incluye 1 sonda de acero inoxidable 316 con sensor de temperatura de resistencia de platino
  • Número de pieza 15-079-625 incluye 2 sondas de acero inoxidable 316 con sensores de temperatura de resistencia de platino
Especificaciones
Tipo Termómetro para refrigerador/congelador de registro de datos
Tipo de pantalla LCD
Calibración Calibrado
Tipos de alarma LED visual, alerta sonora, segmento de LCD parpadeante, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante
Software Type TraceableLIVE
Duración de la batería 7 días
Incluye Thermometer, AC adapter, 2 stainless-steel probes w/ platinum RTD sensor.
Interfaz USB
Modelo Excursion-Trac, 2 sondas
Tipos de sensores Sensor de frasco para regulación de temperatura, RTD de platino
Exactitud (temperatura) ± 0,2°C
temp De -90°C a 105°C
Resolución de temperatura 0,01°
Intervalo de temperatura (imperial) -130°F to +221°F
Intervalo de temperatura (métrico) -90°C a +105°C